missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3 Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30318090
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318090 10 mg
30328356 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16122910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Molekylær formel C8 2H3 H6 N O5 S
Mængde 10 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
IUPAC navn [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenyl] hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 234.24
Formel vægt 234.039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.