missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Monate A, TRC

Artikelnummer. 30414419
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414419 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6456001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Monate A
CAS 66290-00-4
Molekylær formel C17H27NaO7
Mængde 1 mg
Synonym [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic Acid Monosodium Salt, Sodium Monate
InChI formel InChI=1S/C17H28O7.Na/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18;/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b8-5+;/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn sodium;(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 366.38
Formel vægt 366.1654
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.