missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Monate A, TRC

Artikelnummer. 30409683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409683 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS64560010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Monate A
CAS 66290-00-4
Molekylær formel C17H27NaO7
Mængde 10 mg
Synonym [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic Acid Monosodium Salt, Sodium Monate
InChI formel InChI=1S/C17H28O7.Na/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18;/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b8-5+;/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn sodium;(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 366.38
Formel vægt 366.1654
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.