Få mere at vide
Natriummolybdænoxiddihydrat, ACS, 99,5-103,0%
Beskrivelse
Det bruges bredt som gødning i landbruget, og som korrosionshæmmer er det en ikke-oxiderende anodisk hæmmer. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale og er nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C-2H2O |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver/flage/krystallinsk/perler |
| Analyseprocentområde | 99.5-103.0% |
| Tæthed | 2,71 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |