Få mere at vide
Natriummolybdænoxiddihydrat, ACS, 99,5-103,0%
Artikelnummer. 11306628
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306628 100 g 100g
11396618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012214.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205,93 g/mol
Det er meget udbredt som gødning i landbruget, og en korrosionsinhibitor er en ikke-oxiderende anodisk inhibitor. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale, nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatriumdioxomolybdænbis(olat)
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium molybdenum oxide dihydrate
Smeltepunkt 100°C-2H2O
Navn note For analysis ACS
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5-103.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 241.95 (205.92 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 2.71