Få mere at vide
Natriummolybdænoxiddihydrat, 98%
Beskrivelse
Natriummolybdænoxid anvendes bredt som gødning i landbruget, og en korrosionshæmmer er en ikke-oxiderende anodisk hæmmer. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale og er nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriummolybdænoxid anvendes bredt som gødning i landbruget, og en korrosionshæmmer er en ikke-oxiderende anodisk hæmmer. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale og er nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Stabil. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C (i -2H2O) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.71 |
| Merck Index | 14,8645 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 241,95 (205,92 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |