Få mere at vide
Natriummolybdænoxiddihydrat, 98%
Artikelnummer. 11469496
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469496 100 g 100g
11479496 500 g 500g
11489496 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19222.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205,93 g/mol
Natriummolybdænoxid anvendes bredt som gødning i landbruget, og en korrosionshæmmer er en ikke-oxiderende anodisk hæmmer. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale og er nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriummolybdænoxid anvendes bredt som gødning i landbruget, og en korrosionshæmmer er en ikke-oxiderende anodisk hæmmer. Det reducerer galvanisk korrosionspotentiale og er nyttigt i industriel spildevandsbehandling. Det anbefales til behandling af piskehale i broccoli og blomkål. Det er en forløber for molybdæn.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Stabil. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)molybdæn;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium molybdenum oxide dihydrate
Smeltepunkt 100 °C (i -2H2O)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.71
Merck Index 14,8645
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 241,95 (205,92 Vandfri)
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt