Få mere at vide
Natriummolybdænoxid, vandfri, Mo 46,2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336618
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336618 500 g 500g
11346618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012209.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7631-95-0 | MoNa2O4 | 205.926 g/mol
Det bruges som et analytisk reagens, korrosionsinhibitor og ikke-oxiderende anodisk inhibitor. Det reducerer nitritbehovet for væsker hæmmet med nitritamin og forbedrer korrosionsbeskyttelsen af carboxylatsaltvæsker. Det bruges i pigmenter, farvestoffer, frostvæske, skæreolier, metalefterbehandlingsmiddel, glansmiddel til zink, tilsætningsstof til gødning og mikronæringsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-95-0
Molekylær formel MoNa2O4
Molekylvægt (g/mol) 205.926
MDL nummer MFCD00003486
InChI nøgle TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
PubChem CID 61424
ChEBI CHEBI:75215
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)molybdæn
SMIL [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium molybdenum oxide
Smeltepunkt 687°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel Na2MoO4
Merck Index 14,8645
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 205.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mo 46.2%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.714
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.72 g/mL