Få mere at vide
Natriummolybdat(VI) dihydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12337173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12337173 25 g Plastflaske 25g
12347173 100 g Plastflaske 100g
12357173 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12337173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    282.65 DKK / 25g
    Spare 60.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10102-40-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatriumdioxomolybdænbis(olat)
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium molybdate(VI) dihydrate
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.28
Tæthed 3.2800g/mL
Lineær formel Na2MoO4·2H2O
Merck Index 15,8776
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 560 g/L (o°C). Andre opløseligheder: 1150 g/l (100 °C)
Formel vægt 241.95
Grad ACS/Reagens