Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.28 |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Tæthed | 3.2800g/mL |
| Lineær formel | Na2MoO4·2H2O |
| Vis mere |