Få mere at vide
Sodium molybdate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481188
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481188 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16481188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0851
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium molybdate
CAS 7631-95-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel MoNa2O4
Mængde 5 g
Synonym Molybdate disodium
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (485.58 mM)
SMIL O=[Mo](O[Na])(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 205.94
Formel vægt 205.94
Grad Research
Fysisk form Solid