Få mere at vide
Natriummolybdatdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30427901
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427901 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS64565010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate Dihydrate
CAS 10102-40-6
Mængde 10 g
Molekylær formel Mo O4 . 2 Na . 2 H2 O
Synonym Sodium molybdate dihydrate, Molybdate (MoO42-)','sodium','hydrate (1:2:2)','(T-4)- (9CI), Molybdic acid (H2MoO4)','disodium salt','dihydrate (8CI), Disodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molyhibit 100, Sodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O)
InChI formel InChI=1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; dioxid(dioxo)molybdæn; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 241.95
Formel vægt 243.8857