Få mere at vide
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium molybdate dihydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (decomposition)(literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., ≥99.0% (T) |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | calc. to the dried substance |
| Lineær formel | Na2MoO4 · 2H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 241.95 |
| Vis mere |