Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for PhEur |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | Na2MoO4 · 2H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 241,95 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 100,5% (kalk til det tørrede stof) |
| Grad | puriss. |