Learn More
Natriummolybdatdihydrat, puris., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 15641290 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Unit Size:
1kg
2.5kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15641290 1 kg 1kg
15651290 2.5 kg 2.5kg
15661290 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15641290 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 133151KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for Ph Eur, 99-100,5% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)molybdæn;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of PhEur
Mængde 1 kg
Lineær formel Na2MoO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 241.95g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.