Beskrivelse
Sodium Molybdate Dihydrate, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| pH | 9.0 to 10 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 241.95g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |