Få mere at vide
Sodium Molybdate Dihydrate, EMPLURA™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15867480
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15867480 1 kg Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15867480 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
High-purity sodium molybdate dihydrate for use in technical applications.
Anbefalet opbevaring
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate Dihydrate
Smeltepunkt 687°C (Elimination of water of crystallization)
CAS 10102-40-6
Farve White
pH 9 to 10 (840g/L, H2O, 20°C)
Fysisk form Crystals
Mængde 1 kg
Molekylær formel H4MoNa2O6
MDL nummer MFCD00149170
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
Opløselighedsinformation 840g/L
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 241.96
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Formel vægt 241.95
Procent renhed 98.0 to 103.0%
Grad Not Available
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.71 g/3 (22 °C) (for the dihydrate)