Få mere at vide
Natriummolybdat, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578164 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578164 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15578164 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 376401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate
Navn note Dihydrat
CAS 10102-40-6
Mængde 500 g
Molekylær formel H4MoNa2O6
MDL nummer MFCD00149170
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)molybdæn;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 241.96
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Formel vægt 241.95
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 3.28kg