Få mere at vide
Natriummolybdatdihydrat, ACS-reagens, Solstice
Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | Na2MoO4 · 2H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 241,95 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |