Få mere at vide
Natriummolybdatdihydrat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623890 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15623890
Brand: Honeywell-Fluka 331058500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)molybdæn;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate Dihydrate
Mængde 500 g
Lineær formel Na2MoO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 241.95g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens