Få mere at vide
Natriummolybdatdihydrat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603890 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15603890 100 g 100g
15633890 5 g 5g
15623890 500 g 500g
15613890 2.5 kg 2.5kg
15643890 6 x 500 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15603890 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 331058100G
Request Bulk or Custom Format
ACS reagens,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-40-6
Molekylær formel H4MoNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 241.96
MDL nummer MFCD00149170
InChI nøgle FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC navn dinatriumdioxomolybdænbis(olat)
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate Dihydrate
Mængde 100 g
Lineær formel Na2MoO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 241.95g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens