Få mere at vide
Sodium Molybdate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120812 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15622630 5 g Poly Bottle 5g
15612630 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622630 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2436555G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-95-0
Molekylær formel MoNa2O4
Molekylvægt (g/mol) 205.926
MDL nummer MFCD00003486
InChI nøgle TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
PubChem CID 61424
ChEBI CHEBI:75215
IUPAC navn disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
SMIL [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Molybdate
Smeltepunkt 687°C
Farve White
Mængde 5 g
Lineær formel Na2MoO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 205.92g/mol
Procent renhed ≥98%
Emballage Poly Bottle
Udseende Granular powder
Tæthed 3.78g/mL at 25°C