Få mere at vide
Natriummethylsulfinat, TRC
Artikelnummer. 30423314
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30423314 5 g
1 options
Artikelnummer. 30423314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6670705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Molekylær formel CH3NaO2S
Mængde 5 g
Synonym Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
InChI formel InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CS(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; metanesulfinat
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 101.9751