Få mere at vide
Sodium Methylate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879310
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879310 500 g
15859310 5 g
15869310 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15879310 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8065380500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4
Tekniske data
Smeltepunkt 127°C (decomposition)
Tæthed 1.3 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00012179
Mængde 500 g
Synonym Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate, Sodium methylate
Molekylvægt (g/mol) 54.02