Få mere at vide
Sodium methyl sulfate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31003665
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31003665 25 g 25g
31002704 5 g 5g
30990494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31003665 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13997025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methyl sulfate
CAS 512-42-5
Molekylær formel CH3NaO4S
MDL nummer MFCD00013457
Mængde 25 g
SMIL O=S(OC)([O-])=O.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Procent renhed 98%