Få mere at vide
Natriummethyl parahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17991546
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17991546 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17991546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0431.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriummethyl parahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Analyt- eller komponentnavne Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H7 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC navn natrium; 4-methoxycarbonylphenolat
Molekylvægt (g/mol) 174.13
Mængde 500 mg
Formel vægt 174,0293 g/mol