Få mere at vide
Natriummethyl parahydroxybenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463575
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463575 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463575 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0431.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Analyt- eller komponentnavne Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H7 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC navn natrium; 4-methoxycarbonylphenolat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 174.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 174,0293 g/mol