Få mere at vide
Natriummethyl parahydroxybenzoat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 5026-62-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H7 O3 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Vis mere |