Få mere at vide
Natriummethoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| CAS | 124-41-4 |
| Molekylær formel | C H3 O . Na |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat |
| InChI formel | InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].C[O-] |
| IUPAC navn | natrium; methanolat |
| Molekylvægt (g/mol) | 54.02 |
| Formel vægt | 54.0082 |