Få mere at vide
Natriummethoxid, TRC
Artikelnummer. 30427534
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30427534 500 g
1 options
Artikelnummer. 30427534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS645400500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
CAS 124-41-4
Molekylær formel C H3 O . Na
Mængde 500 g
Synonym Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat
InChI formel InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].C[O-]
IUPAC navn natrium; methanolat
Molekylvægt (g/mol) 54.02
Formel vægt 54.0082