Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 0,5 M i methanol |
| Kogepunkt | 65,0 °C |
| Smeltepunkt | -98,0 °C |
| Koncentration | 0,45 til 0,60 M |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.8 |
| Lineær formel | CH3ONa |
| Show More |