Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Alkalinitet | total alkalinitet (som NaOCH3): > 99% |
| Smeltepunkt | 126,0 °C |
| Farve | Hvid-Gul |
| Tæthed | 0.8 |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3ONa |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | 1431 |
| Beilstein | 01, 280 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium methoxide, anhydrous powder
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H290-Kan ætse metaller.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.