Få mere at vide
Sodium methoxide, pure, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Navn note | 30 wt% Solution in Methanol |
| Smeltepunkt | 1.0°C to 5.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Kogepunkt | 93.0°C |
| Flammepunkt | 33°C |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CH3ONa |
| Brydningsindeks | 1.3701 |
| Vis mere |