Få mere at vide
Natriummethoxid, ren, 5,4M (30 vægt%) opløsning i methanol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Navn note | 30 vægtprocent opløsning i methanol |
| Smeltepunkt | 1,0 °C til 5,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Kogepunkt | 93,0 °C |
| Flammepunkt | 33 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3ONa |
| Brydningsindeks | 1.3701 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H370-Forårsager organskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Sodium methoxide