Få mere at vide
Natriummethoxid, ca. 30% w/w i methanol
Artikelnummer. 11434937
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434937 2500 mL 2500ml
11424937 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21872.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.74 DKK
    632.65 DKK / 2500ml
    Spare 71.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummethoxid, ca. 30% w/w i methanol anvendes til fremstilling af high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriummethoxid, ca. 30% w
/w i methanol anvendes til fremstilling af high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, fedtstoffer og estere. Ikke blandbar med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Noter
Luft-, fugt- og varmefølsomme. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, alkalimetaller, klorerede opløsningsmidler, vand og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.024
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Smeltepunkt <6 °C
Tæthed 0.969
Kogepunkt 93 °C
Flammepunkt 16 °C (61 °F)
Lugt Alkohollignende
Lineær formel NaOCH3
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1289
Beilstein 3592982
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,8643
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, fedtstoffer og estere. Ublandelig med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 54.02
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈30% w/w in methanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sodium methylate