Få mere at vide
Natriummethoxid, ca. 30% w/w i methanol
Beskrivelse
Natriummethoxid, ca. 30% w/w i methanol anvendes til fremstilling af high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
/w i methanol anvendes til fremstilling af high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, fedtstoffer og estere. Ikke blandbar med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Noter
Luft-, fugt- og varmefølsomme. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, alkalimetaller, klorerede opløsningsmidler, vand og reduktionsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Smeltepunkt | <6 °C |
| Tæthed | 0.969 |
| Kogepunkt | 93 °C |
| Flammepunkt | 16 °C (61 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Lineær formel | NaOCH3 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1289 |
| Beilstein | 3592982 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Sodium methylate