Få mere at vide
Natriummethoxid, ca. 25% w/w i methanol
Artikelnummer. 15412727
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412727 500 mL 500ml
15402727 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15412727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046585.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummethoxid 2% w/w i methanol anvendes til fremstilling af high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.024
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Smeltepunkt -2°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.945 g/mL
Kogepunkt 92°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lineær formel NaOCH3
Mængde 500 mL
FN nummer UN1289
Beilstein 3592982
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8643
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,fats and esters.
Formel vægt 54.02
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈ 25% w/w in methanol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, ca 25% w/w in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Sodium methylate