Få mere at vide
Natriummethoxid, ACS-reagens, 0,5M opløsning i methanol, AcroSeal™
Artikelnummer. 11936161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11936161 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
11906161 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11936161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445888000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.02
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 65,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Smeltepunkt -98,0 °C
Navn note 0,5 M opløsning i methanol, AcroSeal™
Fysisk form Løsning
Mængde 800 mL
Flammepunkt 11 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.8
Tæthed 0.8000g/mL
Lineær formel CH3ONa
Merck Index 15,8775
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 54.02
Grad ACS/Reagens