Få mere at vide
Natriummethoxid, 98%
Beskrivelse
Natriummethoxid bruges som base og reagens i organisk kemi. Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det fungerer som en nukleofil og bruges til fremstilling af methylethere. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt. Det er involveret i produktionen af biodiesel fra vegetabilske olier og animalske fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriummethoxid anvendes som base og reagens i organisk kemi. Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det fungerer som en nukleofil og bruges til fremstilling af methylethere. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt. Det er involveret i produktionen af biodiesel fra vegetabilske olier og animalske fedtstoffer.
Opløselighed Blandbar med ethanol, methanol, fedtstoffer
og estere. Ikke blandbar med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Noter
Luft-, fugt- og varmefølsomme. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, alkalimetaller, klorerede opløsningsmidler, vand og reduktionsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lineær formel | CH3ONa |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1431 |
| Beilstein | 3592982 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Merck Index | 14,8643 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol, methanol, fedtstoffer og estere. Ublandelig med kulbrinter og organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 54.02 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium methoxide
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.