Få mere at vide
Natriummethoxid, 98%
Artikelnummer. 11377535
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377535 100 g -
11387535 500 g 500g
11397535 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05673.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummethoxid bruges som base og reagens i organisk kemi. Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det fungerer som en nukleofil og bruges til fremstilling af methylethere. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt. Det er involveret i produktionen af biodiesel fra vegetabilske olier og animalske fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriummethoxid anvendes som base og reagens i organisk kemi. Det er nyttigt i syntesen af lægemidler og agrokemikalier. Det fungerer som en nukleofil og bruges til fremstilling af methylethere. Det tjener som en initiator af anionisk additionspolymerisation med ethylenoxid, der danner en polyether med høj molekylvægt. Det er involveret i produktionen af biodiesel fra vegetabilske olier og animalske fedtstoffer.
Opløselighed Blandbar med ethanol, methanol, fedtstoffer
og estere. Ikke blandbar med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Noter
Luft-, fugt- og varmefølsomme. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, alkalimetaller, klorerede opløsningsmidler, vand og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.024
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Smeltepunkt >300 °C
Lineær formel CH3ONa
Mængde 100 g
FN nummer UN1431
Beilstein 3592982
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,8643
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, methanol, fedtstoffer og estere. Ublandelig med kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 54.02
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.