Få mere at vide
Natriummethoxid, 0,5M opløsning i methanol, AcroSeal™
Artikelnummer. 10652435 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652435 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10652245 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10652435 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427228000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.02
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 65 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Smeltepunkt -98 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 800 mL
Flammepunkt 11 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.8
Tæthed 0.8000g/mL
Lineær formel CH3ONa
Merck Index 15, 8775
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 54.02
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.45 to 0.60M