Få mere at vide
Sodium Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Methanethiosulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 133.9472 |