Få mere at vide
Natriummetanethiolat (95%), TRC
Artikelnummer. 30420647
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420647 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6448051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Molekylær formel C H3 S . Na
Mængde 1 g
Synonym Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].C[S-]
IUPAC navn natrium; metanethiolat
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 69.9853