Få mere at vide
Natriummetanethiolat (~20% i vand), TRC
Artikelnummer. 30180390
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180390 1 g
30180207 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6448001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5188-07-8
Molekylær formel C H3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Synonym Methanethiol, sodium salt (1:1), Methanethiol, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, (methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
IUPAC navn natrium; metanethiolat
SMIL [Na+].C[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methanethiolate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Formel vægt 69.9853
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium Methanethiolate ~20%