Få mere at vide
Natriummetansulfonat, 99%
Artikelnummer. 15565096 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15565096 500 g 500g
15545096 5 g 5g
15555096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15565096 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2665.65 DKK / 500g
    Spare 389.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-57-4 | CH4NaO3S | 118,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-57-4
Molekylær formel CH4NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 118.09
InChI nøgle KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC navn natrium;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methanesulfonate
Mængde 500 g
Lineær formel CH3SO3Na
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 118.09
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.