Få mere at vide
Natriummetansulfonat, 98%
Beskrivelse
Natriummethansulfonat bruges som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriummethansulfonat bruges som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether, hexan, benzen, methylcyclopentan, toluen, o-chlortoluen og ethyldisulfid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium methanesulfonate |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | CH3SO3Na |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, ether, hexan, benzen, methylcyclopentan, toluen, o-chlorotoluen og ethyldisulfid. |
| Formel vægt | 118.09 |
| Procent renhed | 98% |