Få mere at vide
Natriummethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400587 5 g 5g
11410587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22439.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-57-4 | CH3NaO3S | 118.082 g/mol
Natriummethansulfonat bruges som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriummethansulfonat bruges som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether, hexan, benzen, methylcyclopentan, toluen, o-chlortoluen og ethyldisulfid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-57-4
Molekylær formel CH3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 118.082
MDL nummer MFCD00064389
InChI nøgle KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC navn natrium;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methanesulfonate
Lugt Odorless
Lineær formel CH3SO3Na
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide.
Formel vægt 118.09
Procent renhed 98%