Få mere at vide
Natriummetavanadat, 96%
Artikelnummer. 10185213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10185213 1 kg Glasflaske 1kg
10105020 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10185213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4490.00 DKK
    4209.02 DKK / 1kg
    Spare 280.98 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13718-26-8
Molekylær formel NaO3V
Molekylvægt (g/mol) 121.93
MDL nummer MFCD00011125
InChI nøgle CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
IUPAC navn natriumvanadiumoylolat
SMIL [Na+].[O-][V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metavanadate
Smeltepunkt 600 °C
Navn note 96%
Farve Beige-gul til hvid eller grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 96%
Lineær formel NaVO3
Merck Index 15,8774
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 121.93
Procent renhed 96%
Grad Ubedømt