Få mere at vide
Sodium metavanadate, 96%
Artikelnummer. 10105020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105020 250 g Glasflaske 250g
10185213 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10105020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269212500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13718-26-8
Molekylær formel NaO3V
Molekylvægt (g/mol) 121.93
MDL nummer MFCD00011125
InChI nøgle CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
IUPAC navn natriumvanadiumoylolat
SMIL [Na+].[O-][V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metavanadate
Smeltepunkt 600°C
Navn note 96%
Farve Beige-gul til hvid eller grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 96%
Lineær formel NaVO3
Merck Index 15,8774
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 121.93
Procent renhed 96%