Få mere at vide
Sodium metatungstate monohydrate
Artikelnummer. 11328057
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
4 x 250 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328057 250 g 250g
11308057 50 g 50g
11318057 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022534.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 314075-43-9 | Na6O39W12·H2O
Natriummetawolframat monohydrat spiller en afgørende rolle i synke- og svømmeanalyse. Det er et derivat af natriumwolframat, som er en potentiel behandling for fedme. Det virker som en inhibitor, som hæmmer nukleosid-triphosphate-diphosphohydrolaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314075-43-9
Molekylær formel Na6O39W12·H2O
MDL nummer MFCD00061466
Synonym Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium metatungstate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 5.47 g/cm3