Få mere at vide
Natriummetatungstathydrat, TRC
Artikelnummer. 30413505
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413505 5 g
30412049 25 g
30409997 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6675005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12141-67-2
Molekylær formel O39Na6W12•H2O
Molekylvægt (g/mol) 2986.01
Synonym Sodium metatungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate(VI) (Na6H2W12O40), Tungstate (W12(OH)2O386-) Hexasodium, Tungstic Acid (H8W12O40) Hexasodium Salt, SPT, POM 1
IUPAC navn hexasodium; dihydroxy(dioxo)wolfram; dioxid(dioxo)wolfram; trioxotungsten
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)NC[C@@H]2N(C=O)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Metatungstate Hydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2
Formel vægt 2987.162